Learn More
Chlorhydrate de 4-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97 %, Acros Organics™
Code produit 15214398 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15214398 5 g 5g
15204398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214398 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 732306-24-0
Formule moléculaire C6H4Cl2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 218
Numéro MDL MFCD04972770
Clé InChI HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
CID PubChem 2782815
SMILES Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Point de fusion 152.0°C to 154.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Quantité 5 g
Nom IUPAC 4-chloro-3-(trifluorométhyle)pyridine chlorhydrate
Poids de la formule 218.01
Pourcentage de pureté 0.97
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride, 97%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.