Learn More
Chlorhydrate de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338956 250 mg 250mg
11328956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19556.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 732306-24-0 | C6H4Cl2F3N | 218.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 732306-24-0
Formule moléculaire C6H4Cl2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 218.00
Numéro MDL MFCD04972770
Clé InChI HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
CID PubChem 2782815
Nom IUPAC 4-chloro-3-(trifluorométhyle)pyridine chlorhydrate
SMILES Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Point de fusion ∼135°C (sublimation)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.01
Pourcentage de pureté 97%