Learn More
4-chloro-4’-fluorobutyrophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439013 100 g 100g
11429013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439013 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11121.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.637 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3874-54-2
Formule moléculaire C10H10ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 200.637
Numéro MDL MFCD00001007
Clé InChI HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
CID PubChem 19750
Nom IUPAC 4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Point de fusion 5°C to 6°C
Densité 1.23
Point d’ébullition 120°C to 122°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair 152°C (306°F)
Indice de réfraction 1.5255
Quantité 100 g
Beilstein 608741
Poids de la formule 200.64
Pourcentage de pureté 96%