Learn More
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone, TRC
Code produit 30360733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360733 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36634525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
CAS 3874-54-2
Formule moléculaire C10 H10 Cl F O
Quantité 25 g
Synonyme 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 1-Butanone, 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)- (9CI, ACI), 4-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone (ACI), Butyrophenone, 4-chloro-4'-fluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutane, 3-(4-Fluorobenzoyl)propyl chloride, 3-(4-Fluorophenylcarbonyl)-1-chloropropane, 3-(p-Fluorobenzoyl)propyl chloride, 3-Chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl chloride, 4-(p-Fluorophenyl)-4-oxobutyl chloride, 4-Chloro-1-(p-fluorophenyl)-1-butanone, 4-Chloro-1-(p-fluorophenyl)-1-oxobutane, 4-Chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-Chloro-p-fluorobutyrophenone, 4-p-Fluorophenyl-4-oxo-1-chlorobutane, 4'-Fluoro-4-chlorobutyrophenone, NSC 87082, p-Fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-Fluoro-γ-chlorobutyrophenone, p-Fluoro-ω-chlorobutyrophenone, γ-Chloro-4-fluorobutyrophenone, γ-Chloro-p-fluorobutyrophenone, ω-Chloro-4-fluorobutyrophenone, ω-Chloro-p-fluorobutyrophenone, ω-Chloropropyl 4-fluorophenyl ketone
Formule InChI InChI=1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
Nom IUPAC 4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 200.64
Poids de la formule 200.0404