Learn More
4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl, TRC
Code produit 30354393
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30354393 100 mg 100mg
30362860 50 mg 50mg
30360400 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30354393 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC585835100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28034-99-3
Formule moléculaire C12H9OCl
Poids moléculaire (g/mol) 204.65
Synonyme 4-Hydroxy-4'-chlorobiphenyl, 4'-Chloro-4-biphenylol, 4'-Hydroxy-4-chlorobiphenyl, p-Chloro-p'-hydroxybiphenyl, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-ol, 4-(4-Chlorophenyl)phenol, 4-(4'-Chlorophenyl)phenol, 4-Chloro-4'-biphenylol
Nom IUPAC 4-(4-chlorophenyl)phenol
SMILES Oc1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
Poids de la formule 204.0342