Learn More
4-Chloro-5-(2-thiényl)thiéno[2,3-d]pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15436457 1 g 1g
15448545 250 mg 250mg
15446457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15436457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33610.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 189681-04-7 | C10H5ClN2S2 | 252.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 189681-04-7
Formule moléculaire C10H5ClN2S2
Poids moléculaire (g/mol) 252.73
Numéro MDL MFCD00174019
Clé InChI VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
CID PubChem 735732
Nom IUPAC 4-chloro-5-(thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Quantité 1 g
Poids de la formule 252.75
Pourcentage de pureté 97%