Learn More
4-chloro-5-(2-thiényl)thieno[2,3-d]pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10284874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10284874 10 g 10g
10028961 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10284874 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AW00007EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 189681-04-7
Formule moléculaire C10H5ClN2S2
Poids moléculaire (g/mol) 252.73
Numéro MDL MFCD00174019
Clé InChI VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
CID PubChem 735732
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 10 g
Nom IUPAC 4-chloro-5-thiophène-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
Poids de la formule 252.75
Pourcentage de pureté 95%