Learn More
4-chloro-5-nitro-o-phénylènediamine, 98%
Code produit 10771444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771444 25 g Flacon en verre 25g
10561622 1 g Flacon en verre 1g
10610453 5 g Flacon en verre 5g
11985261 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10771444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 350660250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 67073-39-6 | C6H6ClN3O2 | 187,58 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67073-39-6
Formule moléculaire C6H6ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 187.58
Numéro MDL MFCD03427594
Clé InChI LOQLMWFVXRZASN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-benzenediamine, 5-chloro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-nitro
CID PubChem 5702618
Nom IUPAC 4-chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
SMILES NC1=CC(Cl)=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 189.0°C to 193.0°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 187.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement