Learn More
4-Chloro-5-phénylthiéno[2,3-d]pyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309999 1 g 1g
11399989 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50537.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 182198-35-2 | Molecular Formula: C12H7ClN2S | Molecular Weight: 246.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182198-35-2
Formule moléculaire C12H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 246.71
Numéro MDL MFCD00218029
Clé InChI WONOKVSIDWOIGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-5-phenylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-phenyl, 4-chloro-5-phenylthiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloranyl-5-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-phenyl
CID PubChem 708730
Nom IUPAC 4-chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CC=C2)=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Point de fusion 125°C to 129°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.72
Pourcentage de pureté 98%