Learn More
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-4,5-thieno[2,3-d]pyrimidine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438355 5 g 5g
15465155 250 mg 250mg
15428355 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438355 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33184.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40106-58-9 | C11H11ClN2S | 238.733 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40106-58-9
Formule moléculaire C11H11ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 238.733
Numéro MDL MFCD05865130
Clé InChI AUYMUMFPLSANID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 5h-cyclohepta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.5.0.0 2,7 tetradeca-1 9 ,2 7 ,3,5-tetraene, 4-chloro-5,6,7,8,9-pentahydrocyclohepta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophene, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.5.0.0 2 ,? tetradeca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta-4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta-4,5-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta 4.5 thieno 2.3-d pyrimidine, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.5.0.0?,? tetradeca-1 9 ,2,4,6-tetraene
CID PubChem 2794752
Nom IUPAC 4-chloro-6,7,8,9-tétrahydro-5H-cyclohepta[2,3]thiéno[2,4-d]pyrimidine
SMILES C1CCC2=C(CC1)SC3=C2C(=NC=N3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-4,5-thieno[2,3-d]pyrimidine
Point de fusion 64°C to 66°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 238.74
Pourcentage de pureté 96%