Learn More
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408025 1 g 1g
15418025 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32208.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 300816-22-2 | C9H7ClN2S | 210.68 g/mol
Used in the synthesis of some novel thieno [2, 3-d] pyrimidines and their antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la synthèse de quelques nouvelles pyrimidines thieno [2, 3-d] et leur activité antibactérienne.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300816-22-2
Formule moléculaire C9H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 210.68
Numéro MDL MFCD00572400
Clé InChI JKXJMJPJOYMQSK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 789817
Nom IUPAC 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo[6.4.0.0²,⁶]dodeca-1(12),2(6),8,10-tetraene
SMILES ClC1=C2C3=C(CCC3)SC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Point de fusion 104°C to 105°C
Quantité 1 g
Synonyme 4-chloro-6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-2,3-dihydro-1h-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-6,7-dihydro, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0?,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene, 4-chloro-5,6,7-trihydrocyclopenta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophene, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene, 4-chloro-6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4.5 thieno 2.3-d pyrimidine, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-6,7-dihydro, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 , dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene
Poids de la formule 210.69
Pourcentage de pureté 96%