Learn More
4-Chloro-6,7-diméthoxyquinazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482030 5 g 5g
11492030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11482030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28405.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13790-39-1 | C10H9ClN2O2 | 224.64 g/mol
A useful synthetic intermediate in the preparation of epidermal growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
A useful synthetic intermediate in the preparation of epidermal growth factors.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13790-39-1
Formule moléculaire C10H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.64
Numéro MDL MFCD01570172
Clé InChI LLLHRNQLGUOJHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6,7-dimethoxy, 4-cholro-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxy-4-chloroquinazoline, zlchem 87, pubchem9672, acmc-1brd3, 4-chloro-6,7dimethoxyquinazoline, 4-chloro6,7-dimethoxyquinazoline, 4chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CID PubChem 2769364
Nom IUPAC 4-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(Cl)=NC=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Point de fusion 184°C to 187°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 224.65
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline