Learn More
4-Chloro-6,7-diméthoxyquinazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
A useful synthetic intermediate in the preparation of epidermal growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
A useful synthetic intermediate in the preparation of epidermal growth factors.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| Point de fusion | 184°C to 187°C |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 224.65 |
| Pourcentage de pureté | 98% |