Learn More
4-Chloro-6,7-diméthoxyquinazoline, TRC
Code produit 30354956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354956 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3653505G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 13790-39-1
Formule moléculaire C10 H9 Cl N2 O2
Quantité 5 g
Synonyme Fruquintinib Impurity 2
Formule InChI InChI=1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)12-5-13-10(6)11/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC
Nom IUPAC 4-chloro-6,7-diméthoxyquinazoline
Poids moléculaire (g/mol) 224.64
Poids de la formule 224.0353