Learn More
4-Chloro-6-éthyle-5-fluoropyrimidine, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| Densité | 1.286 |
| Point d’ébullition | 201°C to 211°C |
| Point d’éclair | 81°C (178°F) |
| Indice de réfraction | 1.496 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3267 |
| Poids de la formule | 160.58 |
| Pourcentage de pureté | 95% |