Learn More
4-Chloro-6-éthyl-5-fluoropyrimidine, TRC
Code produit 30350231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350231 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350231 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3660952.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-74-3
Formule moléculaire C6 H6 Cl F N2
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3
SMILES CCc1ncnc(Cl)c1F
Nom IUPAC 4-chloro-6-éthyl-5-fluoropyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 160.58
Poids de la formule 160.0204