Learn More
4-Chloro-6-fluoro-2-méthylquinazoline, TRC
Code produit 30363382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363382 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363382 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5850481G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
CAS 1044768-44-6
Formule moléculaire C9H6ClFN2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClFN2/c1-5-12-8-3-2-6(11)4-7(8)9(10)13-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)c2cc(F)ccc2n1
Nom IUPAC 4-chloro-6-fluoro-2-méthylquinazoline
Poids moléculaire (g/mol) 196.61
Poids de la formule 196.0204