Learn More
4-Chloro-6-hydroxypyrimidine, TRC
Code produit 30364929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364929 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36667025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
CAS 4765-77-9
Formule moléculaire C4 H3 Cl N2 O
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8)
SMILES Oc1cc(Cl)ncn1
Nom IUPAC 6-chloropyrimidine-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 130.53
Poids de la formule 129.9934