Learn More
4-Chloro-6-hydroxypyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 4765-77-9 |
| Formule moléculaire | C4 H3 Cl N2 O |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8) |
| SMILES | Oc1cc(Cl)ncn1 |
| Nom IUPAC | 6-chloropyrimidine-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.53 |
| Poids de la formule | 129.9934 |