Learn More
4-Chloro-6-iodoquinazoline, TRC
Code produit 30349041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30349041 10 g 10g
30349043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30349041 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36729510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98556-31-1
Formule moléculaire C8H4ClIN2
Poids moléculaire (g/mol) 290.49
Synonyme 6-Iodo-4-chloroquinazoline
Nom IUPAC 4-chloro-6-iodoquinazoline
SMILES Clc1ncnc2ccc(I)cc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H4ClIN2/c9-8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-12-8/h1-4H
Poids de la formule 289.9108