Learn More
4-Chloro-6-méthyl-2-(méthylthio)pyrimidine, TRC
Code produit 30364772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364772 250 mg -
30350342 1 g 1g
30362106 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364772 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC378580250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17119-73-2
Formule moléculaire C6H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 174.65
Synonyme NSC 48354
Nom IUPAC 4-chloro-6-méthyl-2-méthylsulfanylpyrimidine
SMILES CSc1nc(C)cc(Cl)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H7ClN2S/c1-4-3-5(7)9-6(8-4)10-2/h3H,1-2H3
Poids de la formule 174.0018