Learn More
4-chloro-6-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431969 5 g 5g
15441969 250 mg 250mg
15421969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15431969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64667.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3435-25-4 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3435-25-4
Formule moléculaire C5H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 128.559
Numéro MDL MFCD02322991
Clé InChI MVAXKFAQKTWRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-6-chloro pyrimidine, 4-methyl-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-pyrimidine, 6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-chloro-6-methyl-1,3-diazine, pubchem13240, 6-methyl-4-chloropyrimidin, ksc269g3h, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
CID PubChem 581796
Nom IUPAC 4-chloro-6-méthylpyrimidine
SMILES CC1=CC(=NC=N1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6-methylpyrimidine
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Beilstein 108656
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide