Learn More
4-chloro-6-méthylquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476328 1 g 1g
15486328 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59890.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18436-71-0 | Molecular Formula: C10H8ClN | Molecular Weight: 177.631 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18436-71-0
Formule moléculaire C10H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 177.631
Numéro MDL MFCD02684204
Clé InChI HZWWPOQFLMUYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-quinoline, acmc-1c6ji, ksc497i2j, 4-chloranyl-6-methyl-quinoline
CID PubChem 824624
Nom IUPAC 4-chloro-6-méthylquinoléine
SMILES CC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6-methylquinoline
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.63
Pourcentage de pureté 97%