Learn More
4-Chloro-6-phénylpyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-6-phenylpyrimidine |
| CAS | 3435-26-5 |
| Formule moléculaire | C10 H7 Cl N2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7ClN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| SMILES | Clc1cc(ncn1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-6-phénylpyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.629 |
| Poids de la formule | 190.03 |