Learn More
4-Chloro-6-phénylpyrimidine, TRC
Code produit 30362664
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30362664 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362664 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC994305250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6-phenylpyrimidine
CAS 3435-26-5
Formule moléculaire C10 H7 Cl N2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H7ClN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
SMILES Clc1cc(ncn1)c2ccccc2
Nom IUPAC 4-chloro-6-phénylpyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 190.629
Poids de la formule 190.03