Learn More
4-chloro-6-(trifluorométhyl)quinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349999 5 g 5g
11339999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50539.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 49713-56-6 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49713-56-6
Formule moléculaire C10H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 231.602
Numéro MDL MFCD00153106
Clé InChI FTNQANJWBFKPIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-6-trifluoromethyl quinoline, pubchem5941, 4-chloro-6-trifluoromethyl-quinoline, 4-chloro-6-trifluoromethyl quinolline, quinoline,4-chloro-6-trifluoromethyl
CID PubChem 2736711
Nom IUPAC 4-chloro-6-(trifluorométhyl)quinoléine
SMILES C1=CC2=NC=CC(=C2C=C1C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Quantité 5 g
Poids de la formule 231.61
Pourcentage de pureté 99%