Learn More
4-chloro-7-azaindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483268 250 mg 250mg
15463268 1 g 1g
15473268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15483268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56734.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 55052-28-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Intermédiaire utile pour la recherche de la recherche pharmaceutique, tel qu’utilisé dans la synthèse de dérivés de 7-azaindole, analogues de la cytokinine synthétique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55052-28-3
Formule moléculaire C7H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 152.58
Numéro MDL MFCD08272232
Clé InChI HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-7-azaindole, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-chloro, 4-choro-7-azaindole, pubchem17277, acmc-1ay8o, 4-chloro-7-azaindol, ksc494a8l, 4-chloropyrrolo 2,3-b pyridine
CID PubChem 11389493
Nom IUPAC 4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES ClC1=C2C=CNC2=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-7-azaindole
Point de fusion 176°C to 181°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 152.58
Pourcentage de pureté 98%