Learn More
4-Chloro-7-méthyl-5,6,7,8-tétrahydrobenzo[b]thiéno[2,3 -d]pyrimidine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478465
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478465 1 g 1g
15488465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33439.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 137438-23-4 | C11H11ClN2S | 238.733 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137438-23-4
Formule moléculaire C11H11ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 238.733
Numéro MDL MFCD02333821
Clé InChI ZSDWARZBRRSRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, rs-4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thieno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2 7 ,3,5-tetraene
CID PubChem 2790841
Nom IUPAC 4-chloro-7-méthyl-5,6,7,8-tétrahydro-[1]benzothiolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES CC1CCC2=C(C1)SC3=C2C(=NC=N3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidine
Point de fusion 109°C to 113°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.73
Pourcentage de pureté 96%