Learn More
4-chloro-7-méthylthieno[3,2-d]pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10543032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10543032 1 g 1g
10417184 5 g 5g
10131262 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10543032 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK01634DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175137-21-0
Formule moléculaire C7H5ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 184.64
Numéro MDL MFCD00205202
Clé InChI IYJDOVYAFDVIDB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777586
Nom IUPAC 4-chloro-7-méthylthiéno[3,2-d]pyrimidine
SMILES CC1=CSC2=C(Cl)N=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-7-methylthieno[3, 2-d]pyrimidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-chloro-7-methylthieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl, 4-chloro-7-methylthiopheno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine,4-chloro-7-methyl, pubchem23125, 4-chloro-7-methyl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloranyl-7-methyl-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methylthieno 2,3-d pyrimidine
Poids de la formule 184.65
Pourcentage de pureté 97%