Learn More
4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, TRC
Code produit 30366853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366853 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366853 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC373895100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 10199-89-0
Formule moléculaire C6H2ClN3O3
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 7-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, NBD-Cl, NSC 228140
Formule InChI InChI=1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
Nom IUPAC 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 199.55
Poids de la formule 198.9785