Learn More
4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, TRC
Code produit 30359557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359557 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3738951G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 10199-89-0
Formule moléculaire C6H2ClN3O3
Quantité 1 g
Synonyme 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 7-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, NBD-Cl, NSC 228140
Formule InChI InChI=1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
Nom IUPAC 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 199.55
Poids de la formule 198.9785