Learn More
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442207 5 g 5g
11452207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14165.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.62€
    59.65€ / 5g
    Économisez 12.97€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chloro-7-nitrobenzofurazane est utilisé comme réactif de dérivation pour l’analyse par chromatographie des acides aminés et des amines de faible poids moléculaire. Il est utilisé dans la préparation de dérivés fluorescents de phospholipides, d’hydroxynaphtofurazane et de 4-chloro-7-nitrobenzofurazane-didécanoylphosphatidyléthanolamine. Il sert de réactif fluorescent pour étiqueter les groupes sulfhydryles et extrémité N-terminales libres dans les protéines et d’agent de piégeage de l’acide cystéine sulfénique. Il s’agit d’un réactif chromogène et fluorogénique sensible. Il réagit avec le trans-1-méthoxy-3-(triméthylsilyloxy)-1,3-butadiène (diène de Danishefsky) pour préparer de façon régiosélective l’éther d’énol silylé. De plus, il est utilisé pour étiqueter les peptides, les protéines et d’autres biomolécules. De plus, il est utilisé dans la synthèse de dérivés de phospholipides fluorescents, de la NBD-didécanoylphosphatidyléthanolamine, de l’hydroxynaphtofurazane fonctionnalisé et du maléimide étiqueté au 7-nitrobenzofurazane (NBD).
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10199-89-0
Formule moléculaire C6H2ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 199.55
Numéro MDL MFCD00005808
Clé InChI IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-7-nitrobenzofurazan, nbd chloride, 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, nbd-cl, 7-chloro-4-nitrobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-chloro-7-nitro, nbd-chloride, nbd-c 1, 1-chloro-4-nitrobenzoxadiazole, 4-nitro-7-chlorobenzofurazan
CID PubChem 25043
ChEBI CHEBI:78878
Nom IUPAC 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Point de fusion 96°C to 100°C
Quantité 5 g
Beilstein 614212
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,dimethylsulfoxide,dimethylformamide and chloroform.
Poids de la formule 199.56
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan