Learn More
4-chloro-8-fluoroquinoléine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389999 5 g 5g
11379999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50541.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63010-72-0 | C9H5ClFN | 181.59 g/mol
4-Chloro-8-fluoroquinoline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chloro-8-fluoroquinoline sert d’intermédiaire dans la synthèse organique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63010-72-0
Formule moléculaire C9H5ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 181.59
Numéro MDL MFCD00278785
Clé InChI NUIMKHDPMIPYFI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2736587
Nom IUPAC 4-chloro-8-fluoroquinoléine
SMILES FC1=C2N=CC=C(Cl)C2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-8-fluoroquinoline
Quantité 5 g
Synonyme 4-chloro-8-fluoro-quinoline, 8-fluoro-4-chloroquinoline, quinoline, 4-chloro-8-fluoro, pubchem5886, 4-chloro-8fluoroquinoline, 4-chloro-8-fluoroquinolline, quinoline,4-chloro-8-fluoro, 4-chloranyl-8-fluoranyl-quinoline
Poids de la formule 181.6