Learn More
4-chloro-8-méthylquinoléine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449310 1 g 1g
11439310 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449310 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50201.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18436-73-2 | Molecular Formula: C10H8ClN | Molecular Weight: 177.631 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18436-73-2
Formule moléculaire C10H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 177.631
Numéro MDL MFCD00272330
Clé InChI PGDPMZFATHZAIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-209els, 8-methyl-4-chloroquinoline, quinoline,4-chloro-8-methyl, 4-chloranyl-8-methyl-quinoline, quinoline, 4-chloro-8-methyl
CID PubChem 12326335
Nom IUPAC 4-chloro-8-méthylquinoléine
SMILES CC1=CC=CC2=C(C=CN=C12)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-8-methylquinoline
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.63