Learn More
4-chloro-8-(trifluorométhyl)quinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493537 1 g 1g
11403547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17301.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 23779-97-7 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Faible solubilité dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23779-97-7
Formule moléculaire C10H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 231.602
Numéro MDL MFCD00134578
Clé InChI LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl
CID PubChem 90262
Nom IUPAC 4-chloro-8-(trifluorométhyl)quinoléine
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Low solubility in water.
Poids de la formule 231.61
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline