Learn More
4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoléine, TRC
Code produit 30365758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365758 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4220505G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 23779-97-7
Formule moléculaire C10H5ClF3N
Quantité 5 g
Synonyme 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)-quinoline
Formule InChI InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
Nom IUPAC 4-chloro-8-(trifluorométhyl)quinoline
Poids moléculaire (g/mol) 231.6
Poids de la formule 231.0063