Learn More
4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluène-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzotrifluoride-D4 |
| CAS | 1219804-33-7 |
| Formule moléculaire | C7 D4 Cl F3 |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | 4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene-d4, 4-Chlorobenzotrifluoride-d4, 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-2,3,5,6-d4, 4-Chlorobenzotrifluoride-D4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Cl)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1-chloro-2,3,5,6-tétradeutéro-4-(trifluorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.5795 |
| Poids de la formule | 184.0205 g/mol |
| Afficher plus |