Learn More
Acide 4-chloro-alpha-méthylphénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312336 5 g 5g
11322336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06020.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 938-95-4 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid is used to produce a-(4-Chlor-3-nitrophenyl)propionsaure. It is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-chloro-alpha-méthylphénylacétique est utilisé pour produire un acide a-(4-Chlor-3-nitrophényl)propionique. Il est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938-95-4
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD00044670
Clé InChI YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, dl-2-4-chlorophenyl propan-oic acid, dl-p-chloro-.alpha.-methylphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-methyl, dl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 2-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, ?-p-chlorohydratropic acid, 4-chloro methylphenylacetic acid
CID PubChem 102525
Nom IUPAC Acide 2-(4-chlorophényl)propanoïque
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
Point de fusion 55°C to 59°C
Point d’ébullition 121°C to 126°C (0.2 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2328710
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 97%