Learn More
4-chloro-DL-phénylalanine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400933
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400933 10 g 10g
11410933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400933 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13323.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
4-Chloro-DL-phenylalanine is an irreversible tryptophan hydroxylase inhibitor that depletes serotonin in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-chloro-DL-phénylalanine est un inhibiteur irréversible de la tryptophane hydroxylase qui épuise la sérotonine dans le cerveau.
Solubilité
Soluble à 10 mM dans 1éq. NaOH et à 5 mM dans l’eau en chauffant légèrement.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7424-00-2
Formule moléculaire C9H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
Numéro MDL MFCD00002601
Clé InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
CID PubChem 4652
Nom IUPAC 1-carboxy-2-(4-chlorophenyl)ethan-1-aminium chloride
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-DL-phenylalanine
Point de fusion ∼265°C (decomposition)
Beilstein 2805758
Informations sur la solubilité Soluble to 10 mM in 1eq. NaOH and to 5 mM in water with gentle warming.
Quantité 10 g
Poids de la formule 199.64
Pourcentage de pureté ≥98%