Learn More
4-chloro-L-phénylalanine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490329 250 mg 250mg
15470329 1 g 1g
15480329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63573.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 14173-39-8 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
4-Chloro-L-phenylalanine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chloro-L-phénylalanine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans lʼacide acétique. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14173-39-8
Formule moléculaire C9H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
Numéro MDL MFCD00063065,MFCD00079675
Clé InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-chloro-l-phenylalanine, l-4-chlorophenylalanine, h-phe 4-cl-oh, s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, l-p-chlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, fenclonine, s, l-pcpa, unii-snm151oe2c, l-phe 4-cl-oh
CID PubChem 736190
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-L-phenylalanine
Point de fusion 235°C to 238°C
Numéro UN UN2811
Beilstein 2416150
Informations sur la solubilité Soluble in acetic acid. Slightly soluble in water.
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(4-chlorophényl)propanoïque
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.63
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide