Learn More
4-Chloro-L-phénylalanine, TRC
Code produit 30179236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179236 5 g 5g
30179138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179236 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4231035G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14173-39-8
Formule moléculaire C9H10NO2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
Synonyme 4-Chlorophenylalanine-2-Amino-3-(4-Chlorophenyl)Propanoic Acid.
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(4-chlorophényl)propanoïque
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-L-phenylalanine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Poids de la formule 199.04