Learn More
4-chloro-m-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489150 5 g 5g
11499150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15430.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5131-60-2 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5131-60-2
Formule moléculaire C6H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 142.586
Numéro MDL MFCD00025284
Clé InChI ZWUBBMDHSZDNTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-m-phenylenediamine, 1,3-benzenediamine, 4-chloro, 4-chloro-1,3-benzenediamine, 4-chloro-1,3-phenylenediamine, 1-chloro-2,4-diaminobenzene, 4-chloro-meta-phenylenediamine, m-phenylenediamine, 4-chloro, 4-chlorophene-1,3-diamine, 4-chloro-1,3-diaminobenzene, 4-chlorophenylene-1,3-diamine
CID PubChem 21209
ChEBI CHEBI:82421
Nom IUPAC 4-chlorobenzène-1,3-diamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-m-phenylenediamine
Point de fusion 87°C to 90°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-m-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-m-phenylenediamine