Learn More
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphényl)éthyl]benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15491066
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15491066 1 g 1g
15411076 250 mg 250mg
15401076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54344.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41859-57-8
Formule moléculaire C15H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 275.73
Numéro MDL MFCD00218513
Clé InChI ZTLWJYCDAXUIBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-chlorobenzoyl-tyramine, 4-chloro-n-4-hydroxyphenethyl benzamide, 4-chloro-n-2-4-hydroxyphenyl ethyl benzamide, n-4-chlorobenzoyl tyramine, benzamide, p-chloro-n-2-p-hydroxyphenyl ethyl, p-chloro-n-2-p-hydroxyphenyl ethyl benzamide, benzamide, 4-chloro-n-2-4-hydroxyphenyl ethyl, bez-da
CID PubChem 198234
Nom IUPAC 4-chloro-N-[2-(4-hydroxyphényl)éthyl]benzamide
SMILES OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 275.73
Pourcentage de pureté 97%