Learn More
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphényl)éthyl]benzamide-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide-d4 |
| CAS | 1189464-84-3 |
| Formule moléculaire | C15H10D4ClNO2 |
| Quantité | 2 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19)/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCCc2ccc(O)cc2)c([2H])c([2H])c1Cl |
| Nom IUPAC | 4-chloro-2,3,5,6-tétradeutéro-N-[2-(4-hydroxyphényl)éthyl]benzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 279.75 |
| Poids de la formule | 279.0964 |