Learn More
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide, TRC
Code produit 30368197
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368197 1 g 1g
30361719 100 mg 100mg
30359136 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368197 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3666601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41859-57-8
Formule moléculaire C15 H14 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 275.73
Synonyme 4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide, Bezafibrate Imp. A (EP), 4-Chlorobenzoyltyramine
Nom IUPAC 4-chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide
SMILES Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzoyltyramine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19)
Poids de la formule 275.0713