Learn More
4-chloro-N’-hydroxybenzènecarboximidamide, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10462474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10462474 250 mg 250mg
10150562 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10462474 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB06960CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 5033-28-3
Formule moléculaire C7H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.60
Numéro MDL MFCD00029674
Clé InChI QBGONPQFBDUVPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme z-4-chloro-n'-hydroxybenzamidine, 4-chloro-n-hydroxy-benzamidine, 4-chloro-n-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-chlorobenzamide oxime, z-4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-benzamidoxime, 4-chlorophenyl hydroxyimino methylamine
CID PubChem 9561067
Nom IUPAC (Z)-4-chloro-N’-hydroxybenzène-1-carboximidamide
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
% min. CAS 95.0
Quantité 250 mg
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire ClC6H4C(=NOH)NH2
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 95%