Learn More
4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide |
| CAS | 5033-28-3 |
| Formule moléculaire | C7H7ClN2O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10) |
| SMILES | ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-N-hydroxybenzènecarboximidamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.6 |
| Poids de la formule | 170.0247 |