Learn More
4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide, TRC
Code produit 30354568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354568 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354568 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC368128250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide
CAS 5033-28-3
Formule moléculaire C7H7ClN2O
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10)
SMILES ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 4-chloro-N-hydroxybenzènecarboximidamide
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
Poids de la formule 170.0247