Learn More
4-Chloro-N-méthylaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11496836
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11496836
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23962.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 932-96-7 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 932-96-7
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.598
Numéro MDL MFCD00000614
Clé InChI XCEYKKJMLOFDSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chloro-n-methylaniline, benzenamine, 4-chloro-n-methyl, n-methyl-4-chloroaniline, n-p-chlorobenzyl methylamine, n-methyl-p-chloroaniline, aniline, p-chloro-n-methyl, unii-2ixy9ja2p8, 4-chloro-n-methylbenzenamine, ccris 2889, n-4-chlorophenyl-n-methylamine
CID PubChem 70272
Nom IUPAC 4-chloro-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-N-methylaniline
Point d’ébullition 238°C to 240°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2205846
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 95%