Learn More
chlorhydrate de 4-chloro-N,N-diméthyl-2-butanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-N,N-dimethyl-2-butanamine Hydrochloride |
| CAS | 31412-48-3 |
| Formule moléculaire | C6 H14 Cl N . H Cl |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Chloro-N,N,1-trimethylpropylamine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-6(4-5-7)8(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.ClCCC(N(C)C)C |
| Nom IUPAC | Chlorure d’acide de 4-chloro-N,N-diméthylbutan-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.1 |
| Poids de la formule | 171.06 |